Learn More
Bel-Art™ Bel-Blotter™ Herramienta de replicación de 96 pocillos
Descripción
- Las 96 puntas de pipeta abiertas de esta herramienta se adaptan a todo tipo de placas de 96 pocillos, desde placas de fondo plano, en V o redondo hasta placas y tubos de PCR de paredes delgadas de 0,2 ml.
- Se puede utilizar para la replicación de bibliotecas de ADN recombinante, la inoculación de filtros para la hibridación de colonias, la PCR, la fagotipificación y otras aplicaciones
- Fabricada con plástico de policarbonato, es fácil de usar, reutilizable y esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Policarbonato |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Aumente la productividad y minimice el esfuerzo |
| Cantidad | 1/pack |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Longitud (métrico) | 12.8 cm |
| Tipo | Herramienta de creación de réplicas de 96 pocillos |
| Desechables | Reutilizables |