Learn More
Bel-Art™ Buretas automáticas con puesta a cero
Código de producto. 15204359
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15204359 25 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15204359 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H379180111
Incluyen graduaciones en azul fáciles de leer sobre un fondo blanco
  • El extremo de administración está instalado en una llave de paso con pulsador de plástico que permite una administración gota a gota
  • La abrazadera de tornillo pequeña ajusta la velocidad de caída según sea necesario para la valoración
  • El tubo de llenado de polietileno se extiende desde la parte superior de la bureta hasta el depósito del frasco
  • La precisión de graduación es de clase B
  • La bureta de vidrio tiene entre 1 y 10 divisiones.
  • El frasco, la tapa de rosca y la base redonda son de plástico de polietileno
Especificaciones
Exactitud Clase B
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Natural
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 21 cm
Para utilizar con (equipo) Depósito de polietileno de 1000 ml
Material De vidrio
Graduaciones 0,1 ml
Para utilizar con (aplicación) Placa de agitación
Incluye Botella, base redonda, tapón de rosca
Báscula Azul
Llaves de paso N.º
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia Clase B
Garantía Ninguno
Volumen del depósito (métrico) 1000 ml
Tipo Bureta automática
Class Clase B