Learn More
Bel-Art™ Garrafa SP Scienceware™, polipropileno, con asas
Código de producto. 15398367
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15398367 20 L cada uno
1 options
Código de producto. 15398367 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F107940050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    133.14€ / paquete de 1
    Ahorro 4.86€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Para almacenar y dispensar grandes lotes de medios de cultivo, agua destilada y otras soluciones.
  • Estas resistentes garrafas de polipropileno con certificación de la FDA cumplen con las disposiciones de la norma 21 CFR 177.1520 en materia de contacto directo con alimentos y bebidas
  • Certificación Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para las demandas de los sectores biotecnológicos y farmacéuticos
  • Excelente resistencia química
  • Asas grandes para facilitar el transporte
  • Todos los componentes son esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C: cuando se esterilice en autoclave, no conecte las roscas de los tapones
  • El tapón de rosca de 83 mm incluye una junta de silicona integrada para el sellado positivo
  • El tapón moldeado admite espigones opcionales fáciles de usar y se encuentra a un nivel bajo dentro de la garrafa para un drenaje más completo
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 5 gal
Capacidad (métrico) 20 L
Certificaciones/conformidad USP Clase VI, 21CFR177.1520, FDA
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón De rosca
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Para almacenar y dispensar grandes lotes de medios de cultivo, agua destilada y otras soluciones
Graduaciones No
Incluye Dos manijas grandes, sin espita
Material Polipropileno
Mouth Style Ancha
Estilo de cuello De rosca
Tipo de producto Garrafón
Forma Cilíndrico