Learn More
Bel-Art™ Bombas manuales de polietileno totalmente fabricadas
Código de producto. 18571114
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
18571114 cada uno
1 options
Código de producto. 18571114 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H327870000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00€
    305.87€ / paquete de 1
    Ahorro 25.13€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Compatible con todos los tapones de tambor o damajuanas estándar
  • Se enrosca directamente en el tapón del tambor o damajuana estándar.
  • Construido íntegramente en polietileno resistente.
  • Inerte a ácidos fuertes, álcalis y muchos disolventes.
  • Entrega mediante presión positiva en la carrera descendente del pistón; no presuriza el recipiente
  • El mango ergonómico se adapta cómodamente a la mano enguantada.
  • La bomba bombeará eficientemente hasta 3,65 m (12 pies). Altura del agua y vaciar el tambor o garrafón hasta 3 mm del fondo.
  • Los tamaños están disponibles para adaptarse a tambores de plástico o acero de 114 y 220 L (30-50 gal) y garrafones de 20 L (5 gal).
Especificaciones
Aplicaciones Manejo de líquidos industriales
Caudal 560 ml/recorrido
Longitud del tubo de la bomba Para garrafones de 20L
Propiedades de resistencia Álcalis, detergente, ácido
Material Polietileno
Tipo de producto Bomba de tambor
Para utilizar con (equipo) Bidones de 5 gal