Learn More
Bel Art™ Portabotellas para ácidos y disolventes
Descripción
- Ofrece protección resistente a roturas para frascos de vidrio
- La tapa estilo cono tiene 0,625 in (16 mm) abertura en la parte superior para la inserción de tubos; simplifica la transferencia de líquidos sin verter
- La tapa con corte permite el vertido sin retirar la tapa
- Diseñada para contener frascos de reactivos estándar de EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Frascos (4 l) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Cónicos |
| Apilables | N.º |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 35 cm |
| Altura (imperial) | 14,37 in |
| Mostrar más |