Learn More
Bel Art™ Accesorios para secadores de instrumental de vidrio SP Scienceware™ Lab-Aire™ II
Descripción
- Disponibles en conjuntos de tamaño pequeño (3 pulg), mediano (4 pulg) y grande (5 pulg)
- Estos conjuntos se pueden mover y reposicionar para contener una gran variedad de instrumental de laboratorio, incluidos vasos de precipitados, matraces, frascos, tubos de ensayo y probetas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Teal |
| Admite | Lab Glassware |
| Material | ABS |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Secadores de sobremesa y montaje en pared Lab-Aire II |
| Tamaño | Medio |
| Longitud (imperial) | 4 in |
| Mostrar más |