Learn More
Bel-Art™ Gradilla para placas Petri de 60 mm ProCulture
Descripción
Útil para el transporte seguro y la incubación de placas de Petri de 60 mm. La gradilla para placas ayuda a optimizar el procesamiento de muestras de sobremesa.
- Cada gradilla tiene seis columnas y tiene capacidad para albergar hasta 54 placas Petri con tapas
- El divisor central de gran tamaño ofrece espacio para el etiquetado
- Incluye un asa de transporte que no interfiere con las muestras
- Se pueden apilar e interbloquear hasta cuatro gradillas
- Las ranuras de acceso para los dedos en la base permiten la extracción segura de la pila de placas
- La base de la gradilla es de acero con revestimiento de epoxi y todas las demás piezas están fabricadas con polipropileno blanco
- Las gradillas se envían planas y se montan fácilmente en minutos
- Esterilizable en autoclave con vapor a 250°F (121°C)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Placas de Petri |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 54 |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tapas y placas de Petri de 6 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 10,511 x 6,732 x 6,732 pulg (26,7 x 17,1 x 17,1cm) |
| Mostrar más |