Learn More
Bel-Art™ Gradillas para placas de Petri
Código de producto. 13482069
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
54
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
13482069 54 cada uno
1 options
Código de producto. 13482069 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F189850100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    145.34€ / paquete de 1
    Ahorro 22.66€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-05-2027
Sostiene de forma segura hasta cincuenta y cuatro placas Petri de 100 mm para maximizar el espacio de la incubadora.
  • Claro, TPX™ Estantería de acrílico con postes de polipropileno
  • Se pueden ver fácilmente a través de la base transparente y el divisor. Las placas se pueden retirar con una sola mano.
  • El asa integrada proporciona un transporte sencillo y los pies de caucho ayudan a evitar que la gradilla se deslice por la mesa de trabajo
  • Las gradillas se envían planas y se montan fácilmente en minutos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Admite Placas de Petri
Material Acrílico
Posiciones 54
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Placas de Petri de 10 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,5 × 8 × 9,25 pulg (34 × 20 × 23,5 cm)
Longitud (métrico) 34 cm
Longitud (imperial) 13,5 in
Anchura (imperial) 8 in
Altura (imperial) 9,25 in
Tipo de producto Gradilla para placas de Petri
Diámetro interior (métrico) 100 mm
Altura (métrico) 23 cm
matriz, red, conjunto 9 x 6
Anchura (métrico) 20 cm