Learn More
Bel Art™ No-Wire™ Gradillas redondas para tubos de ensayo
Código de producto. 30306874
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Rojo
Posiciones:
14
24
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Posiciones unitSize
30306874 Rojo 14 cada uno
12328159 Blanco 24 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30306874 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F187431016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno sumergibles se hunden en baños de agua y mantienen la estabilidad, incluso en agua agitada. Excelente alternativa a las rejillas de alambre, con ventajas de precio y ahorro de espacio sobre otras rejillas de plástico.
  • Adecuados para su uso dentro y fuera del baño de agua para satisfacer las demandas de uso diario de laboratorio
  • Más pesado que el agua para que la gradilla permanezca estable cuando se sumerja, incluso cuando se agite
  • Almacénelas planas para ahorrar espacio, de fácil y rápido ensamblaje
  • Dispone de pocillos numerados y con letras para la identificación de tubos
  • Gradillas con interbloqueo que facilitan el apilamiento
  • El polipropileno resistente es esterilizable en autoclave con vapor °a 121 °C (250 °F).
  • Las gradillas pequeñas caben en vasos de precipitados de 1000 ml; Gran estante ideal para cubos de hielo redondos.
  • Opciones con asa extraíble y a presión disponibles para facilitar la recuperación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo
Admite Tubos (de 13 a 16 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 14
Forma Redondo
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Vaso de precipitados de 1000 ml
Tamaño Diám. × Al: 9,5 x 8,2 cm
Altura (imperial) Estante superior de 2,75 in
Diámetro exterior (imperial) 3,75 in
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Diámetro exterior (métrico) 9,5 cm
Incluye Mango de asa extraíble y a presión
Tipo de producto Gradilla de tubos
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 7 cm (cubierta superior)
matriz, red, conjunto 3/4/4/3