Learn More
H-B Instrument™ Temporizador DURAC™ de cuatro canales con placa blanca
Descripción
Includes
Dos pilas AAA, instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
- Alarma sonora para cada canal
- Pizarra blanca incorporada y rotulador de borrado en seco con punta de borrador (incluido) que ayuda a mantener un registro de la información crucial
- Programas: Horas/minutos; Muestra: Horas/minutos/segundos
- Capacidad de temporización conmutable: 23 horas: 59 minutos / 59 minutos
- Dirección de la cuenta: arriba/abajo; muestra el tiempo transcurrido tras la cuenta atrás
- Memoria del último tiempo ajustado
- La función de confirmación de la pulsación de la tecla proporciona una indicación audible de la entrada de datos
- Colóquelo en posición horizontal sobre un banco, utilice el soporte abatible para una vista vertical, o utilice la parte trasera magnética para la fijación en superficies metálicas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador de 4 canales |
| Exactitud | ±5 segundos/día |
| Resolución | 1 s |
| Batería, tipo | (2) 1,5 V, tipo AAA o equivalente (incluidas) |
| Incluye | Temporizador con placa blanca |
| Cantidad | 10/caja |