Learn More
Bekanamycin, MedChemExpress
Código de producto. 16468656
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468656 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1174
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Bekanamycin (Kanamycin B) is an aminoglycoside antibiotic produced by Streptomyces kanamyceticus, against an array of Gram-positive and Gram-negative bacterial strain.
Bekanamycin (Kanamycin B) is an aminoglycoside antibiotic produced by Streptomyces kanamyceticus, against an array of Gram-positive and Gram-negative bacterial strain.
Specifications
Nombre del producto químico o material Bekanamycin
CAS 4696-76-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H37N5O10
Cantidad 100 mg
Sinónimo Kanamycin B
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (206.82 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1N
Peso molecular (g/mol) 483.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation