Learn More
behr Labor-Technik™ Dispositivo de extracción behrotest™ para el sistema de extracción en caliente Twisselmann
Código de producto. 10245152
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10245152 6 x 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10245152 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00218424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8481.93€
    4362.86€ / paquete de 1
    Ahorro 4119.07€
    48% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Extractores para muestras múltiples.
  • Extracción según el método Twisselmann
  • Extracción continua en caliente
  • Mejora la solubilidad y acorta el tiempo de extracción
  • Energía ajustable individualmente para cada posición de la muestra
  • La tira de distribución del agua de refrigeración garantiza una refrigeración uniforme en las posiciones de las muestras
  • Práctico saliente del condensador para depositar el condensador de forma segura entre extracciones calientes
  • Soportes para sujetar con seguridad las piezas de extracción intermedias después de retirar el recipiente de muestras
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de extracción en caliente Twisselmann
Tipo de producto Dispositivo de extracción
Capacidad (métrico) 6 x 100 mL
Incluye Soportes
Para utilizar con (aplicación) Extracción de disolventes