Learn More
behr Labor-Technik™ Equipo de digestión Behrotest™
Código de producto. 10350011
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10350011 6 x 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10350011 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00218105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9085.78€
    6027.89€ / paquete de 1
    Ahorro 3057.89€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Las unidades de digestión de la serie de modelos Behrotest™ InKjel están equipadas con un calentador de infrarrojos de alto rendimiento. La calidad y la posición del calentador de infrarrojos Behr garantizan al usuario fases de calentamiento idénticas y temperaturas de digestión en todas las posiciones de las muestras.
  • Sistema completo con consola de varios niveles, unidad de extracción de humos, gradilla de muestras y recipientes de digestión de vidrio
    • Calentamiento rápido de muestras mediante calentamiento directo a través del calentador de infrarrojos
      • Los calentadores infrarrojos de cuarzo alcanzan una temperatura de 830 °C en 1 min.
        • Diversas posibilidades de aplicación: Gradilla para recipientes de reacción de 250 ml, 500 ml y 750 ml
          • Con recipientes de 500 ml y 750 ml también adecuado para la determinación de nitrógeno en el análisis de agua
            • Fácil conversión para varios tamaños de recipientes mediante el intercambio entre la gradilla y la unidad de extracción de humos
              • Digestión rápida y sin problemas también para muestras difíciles: 25 programas libremente configurables para la temperatura de bloque y el tiempo de digestión
                • Funcionamiento con un solo botón Behr para una programación muy fácil y rápida
                  • Navegación por los menús en el idioma de su país
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de digestión por infrarrojos programable
Descripción Sistema de digestión por infrarrojos programable para 6 recipientes de vidrio de 250 ml
Capacidad (métrico) 6 x 250 mL
Fondo (métrico) 0,8 m
Altura (métrico) 0,64 m
N.º de lugares 6
Anchura (métrico) 0,55 m