Learn More
behr Labor-Technik™ Desionizador de agua behropur™ fabricado en nailon
Código de producto. 10544862
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
300 l/h
500 l/h
500 l/h
800 l/h
Capacidad:
1200 l
2400 l
5500 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Capacidad unitSize
10544862 300 l/h 1200 l 1 PCS
10136541 500 l/h 2400 l cada uno
10034621 500 l/h 2400 l cada uno
10267761 800 l/h 5500 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10544862 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00223475
Hecho de nailon. Intercambiador de iones de lecho mixto cómodo y seguro para cantidades pequeñas y medianas de agua de alta pureza. Suministro para lavadores de instrumental de vidrio de laboratorio, para el mantenimiento general del laboratorio y para pequeños consumidores industriales. Para la desmineralización posterior de sistemas de ósmosis inversa.
  • Aprovechamiento óptimo de la capacidad del intercambiador de iones debido a la distribución absolutamente uniforme del agua en la unidad
    • Se puede conectar directamente a la red de agua sin tratar y sin un reductor de presión
      • Resistente a la presión de alternancia
        • La conductancia se controla directamente en la unidad (equipo de medición instalado) o con un medidor de ubicación remota
          • También disponible con desconexión cuando se alcanza el valor límite y el control de nivel
            • Resistencia a la presión de hasta 8 bar
Especificaciones
Descripción Unidad de lecho mixto B10DNZ resistente a la presión fabricada en nailon, resistente a una presión permanente de hasta 8 bar, cartucho de repuesto
Capacidad 1200 l
Caudal 300 l/h
Material Nailon
Modelo B10DNZ
Tipo Desmineralizadores
Anchura (métrico) 22 cm
Altura (métrico) 22 cm
Fondo (métrico) 60 cm