Learn More
Behenato de behenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Behenyl Behenate |
| CAS | 17671-27-1 |
| Fórmula molecular | C44 H88 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Behenyl Behenate, Behenic acid behenyl ester, Behenic behenate, Behenyl behenate, Docosyl behenate, Electol WEP 3, Esprix N 252, Exceparl BB, Kester Wax 72, Nissan Electol WEP 3, Nissan Unister M 2222SL, Pelemol BB, Rikaflow BB 62, SP-C 44 Ester Wax, Unister M 2222SL, WEP 3, n-Docosyl n-docosanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H88O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-46-44(45)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-43H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | docosanoato de docosilo |
| Peso molecular (g/mol) | 649.168 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 648.678 |