Learn More
Ácido behénico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Behenic Acid |
| CAS | 112-85-6 |
| Fórmula molecular | C22 H44 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Docosanoic Acid, 1-Docosanoic acid, B 95, B 95 (acid), Behenic acid, EXL 5, Edenor C 22-85R, Edenor C 22-85RGS, Glycon B 70, Hydrofol 2022-55, Hydrofol Acid 560, NAA 222S, NAA 22S, NSC 32364, Prifac 2987, Prifrac 2989, n-Docosanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido docosanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 340.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.3341 |