Learn More
Ácido behénico, tecnología. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495253 5000 g 5000 g
11485253 250 g 250 g
11475253 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495253 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12850.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-85-6 | C22H44O2 | 340.592 g/mol
Behenic acid is used to give hair conditioners and moisturizers their smoothing properties. It is also used to investigate the phase behavior of long-chain acids in supercritical propane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido behénico se utiliza para dar a los acondicionadores de cabello e hidratantes sus propiedades suavizantes. También se utiliza para investigar el comportamiento de fase de los ácidos de cadena larga en el propano supercrítico.
Solubilidad
Soluble en DMF (∼3 mg/ml), metanol caliente, agua (0,15 mg/ml a 25 °C), cloroformo y etanol (2,18 mg/ml a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores y bases. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-85-6
Fórmula molecular C22H44O2
Peso molecular (g/mol) 340.592
Número MDL MFCD00002807
Clave InChI UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo behenic acid, 1-docosanoic acid, n-docosanoic acid, hydrofol acid 560, docosoic acid, hydrofol 2022-55, glycon b-70, behensaeure, docosanoicacid, docosansaeure
PubChem CID 8215
ChEBI CHEBI:28941
Nombre IUPAC ácido docosanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Behenic acid
Punto de fusión 74°C to 78°C
Punto de ebullición 306°C (60 mmHg)
Cantidad 5000 g
Beilstein 1792887
Índice Merck 14,1023
Información de solubilidad Soluble in DMF (∽3mg/ml),hot methanol,water (0.15mg/ml at 25°C),chloroform,and ethanol (2.18mg/ml at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.6
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico