Learn More
Éster etílico del ácido behénico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Docosanoic acid ethyl ester |
| CAS | 5908-87-2 |
| Fórmula molecular | C24 H48 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Docosanoic Acid Ethyl Ester, Behenic acid ethyl ester, Ethyl behenate, Ethyl docosanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H48O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h3-23H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | docosanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 368.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.3654 |