Learn More
Ácido behénico-d43, TRC
Código de producto. 30331000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331000 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30331000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1195825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Behenic Acid-d43
CAS 29823-26-5
Fórmula molecular C22 D43 H O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Docosanoic-d43 acid (7CI, 8CI, 9CI), Docosanoic acid-d43, Docosanoic Acid-D43, Behenic acid-d43
Fórmula InChI InChI=1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,22-tritetracontadeuteriodocosanoico
Peso molecular (g/mol) 383.849
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.604