Learn More
Behenamida, TRC
Código de producto. 30137071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137071 25 g 25 g
30137197 5 g 5 g
17939364 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB13115025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3061-75-4
Fórmula molecular C22H45NO
Peso molecular (g/mol) 339.6
Sinónimo Docosanamide, Alflow B 10, BNT, BNT 11, BNT 22, BNT 22H, Behenamide, Behenic Acid Amide, Behenic Amide, Behenylamide, Crodamide BR, Denon LS 8, Diamid B 45, Diamid B 90, Diamid BL, Diamid BM, Finawax B, Finawax BR, Incroslip B, Kemamide B, Lutamide BR;
Nombre IUPAC Docosanamida
SMILES NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Behenamide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H45NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H2,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.3501