Learn More
Begacestat, MedChemExpress
Código de producto. 16441399
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16441399 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16441399 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14175
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Begacestat (GSI-953) is a selective thiophene sulfonamide inhibitor of amyloid precursor protein gamma-secretase (IC50Aβ40=15 nM) for the treatment of Alzheimer's disease.
Begacestat (GSI-953) is a selective thiophene sulfonamide inhibitor of amyloid precursor protein gamma-secretase (IC50Aβ40=15 nM) for the treatment of Alzheimer's disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Begacestat
CAS 769169-27-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H8ClF6NO3S2
Cantidad 1 mg
Sinónimo GSI-953
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (127.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)C([C@H](NS(=O)(C1=CC=C(Cl)S1)=O)CO)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 391.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.74
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration