Learn More
Befunolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Befunolol |
| CAS | 39552-01-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H21 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[7-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-2-benzofuranyl]ethanone, (+/-)-Befunolol, 2-Acetyl-7-(2-hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzofuran, Befunolol, (±)-Befunolol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO4/c1-10(2)17-8-13(19)9-20-14-6-4-5-12-7-15(11(3)18)21-16(12)14/h4-7,10,13,17,19H,8-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1cccc2cc(oc12)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-[7-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]-1-benzofuran-2-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 291.34 |
| Mostrar más |