Learn More
Beflubutamida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327273 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327273 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA09010153AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beflubutamid
CAS 113614-08-7
Nombres de analitos o componentes Beflubutamid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H17 F4 N O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17F4NO2/c1-2-16(17(24)23-11-12-6-4-3-5-7-12)25-13-8-9-15(19)14(10-13)18(20,21)22/h3-10,16H,2,11H2,1H3,(H,23,24)
SMILES CCC(Oc1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F)C(=O)NCc2ccccc2
Nombre IUPAC N-bencil-2-[4-fluoro-3-(trifluorometil)fenoxi]butanamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 355.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1195 g/mol