Learn More
Cera de abejas, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beeswax |
| CAS | 8012-89-3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | White Beeswax, AR 100, Aquacer 560, BWS 30, Bee, wax of, Beeswax CO 100 |
| SMILES | CC(O[C@H]1C(OC(C)=O)O[C@@H](C1)COC(C2=CC=CC=C2)=O)=O |