Learn More
Buerkle™ Tomamuestras BeefSteaker
Código de producto. 11816403
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable (V2A)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11816403 Acero inoxidable (V2A) 1 PCS
1 options
Código de producto. 11816403 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53881000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00€
    248.65€ / paquete de 1
    Ahorro 81.35€
    24% Descuento
En stock
Tomamuestras BeefSteaker Buerkle™, diseñado para tomar muestras bacteriológicas de las superficies de los animales muertos.
  • Para la toma de muestras bacteriológicas de superficies de animales muertos en mataderos y carnicerías (bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos)
  • Se utiliza para cortar una muestra redonda de 25 mm de piel de animal.
  • La fresa de acero inoxidable AISI 420 permite cortar la muestra fácilmente.
  • También se puede utilizar para otros fines de muestreo (histología, medicina, alimentos y artículos de semilujo, fábricas de queso, agricultura)
  • Se puede esterilizar con vapor o con flameado
  • Un agujero en la corona impide la compresión de aire y es se utiliza para expulsar la muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Muestra de carne
Material Acero inoxidable (V2A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Diámetro del núcleo (imperial) 0.98 in.
Diámetro exterior (imperial) 1.06 in.
Diámetro del núcleo (métrico) 25 mm
Diámetro exterior (métrico) 27 mm
Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) 25 mm
Longitud (imperial) 7.32 in.
Longitud (métrico) 186 mm
Anchura (imperial) 3.15 in.
Anchura (métrico) 80 mm