Learn More
Gilac™ Calentador de cama
Código de producto. 17968601
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2.5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17968601 2.5 L cada uno
1 options
Código de producto. 17968601 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G101121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.19€
    8.03€ / paquete de 1
    Ahorro 4.16€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Esta bacinilla de cama de 2,5 L es adecuada para uso hospitalario.
  • Apto para uso hospitalario.
  • Agarre ergonómico y fuerte.
  • Excelente durabilidad incluso en el ciclo de uso intensivo.
  • El producto se desinfecta en una lavadora de cuñas.
  • La ergonomía investigada del producto garantiza una limpieza óptima.
  • Equipo a temperatura ambiente para evitar la sensación de frío que se experimenta con sus equivalentes en acero inoxidable.
Especificaciones
Tipo de producto Calentador de cama
Color Blanco
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Volumen (imperial) 0,7 gal
Volumen (métrico) 2.5 L