Learn More
Bedaquilina (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30340336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30340336 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30340336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB119550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Bedaquiline
CAS 654655-80-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C32 H31 Br N2 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 6-Bromo-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-methoxy-α-1-naphthalenyl-β-phenyl-3-quinolineethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C32H31BrN2O2/c1-35(2)19-18-32(36,28-15-9-13-22-10-7-8-14-26(22)28)30(23-11-5-4-6-12-23)27-21-24-20-25(33)16-17-29(24)34-31(27)37-3/h4-17,20-21,30,36H,18-19H2,1-3H3
SMILES COc1nc2ccc(Br)cc2cc1C(c3ccccc3)C(O)(CCN(C)C)c4cccc5ccccc45
Nombre IUPAC 1-(6-bromo-2-metoxi-3-quinolil)-4-(dimetilamino)-2-(1-naftil)-1-fenil-butan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 555.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.1569
Porcentaje de pureza >95