Learn More
Bedaquiline fumarate, MedChemExpress
Código de producto. 16478827
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
16478827 5 mg 5 miligramos
16446238 10 mg 10 miligramos
16436586 100 mg 100 miligramos
16422367 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16478827 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14881A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.
Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Bedaquiline fumarate
Forma física Solid
CAS 845533-86-0
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H35BrN2O6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo R403323 TMC207 fumarate R207910 fumarate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (148.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(/C=C/C(O)=O)=O.BrC1=CC=C(N=C(OC)C([C@H]([C@@](C2=CC=CC3=C2C=CC=C3)(O)CCN(C)C)C4=CC=CC=C4)=C5)C5=C1
Peso molecular (g/mol) 671.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 671.58
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.