Learn More
Bedaquiline fumarate, MedChemExpress
Descripción
Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bedaquiline fumarate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 845533-86-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C36H35BrN2O6 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | R403323 TMC207 fumarate R207910 fumarate |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (148.90 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |