Learn More
Clorhidrato de Beclotiamina, TRC
Código de producto. 30012856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012856 2.5 g 2.50 g
17951045 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1195002.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7275-24-3
Fórmula molecular C12 H16 Cl N4 S . Cl . Cl H
Peso molecular (g/mol) 355.71
Sinónimo Thiamine Hydrochloride Imp. C (EP), Thiamine Imp. C (EP), 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-chloroethyl)-4-methylthiazolium Chloride Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride Imp. C (EP) as Chloride Hydrochloride, Chlorothiamine Chloride Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride Impurity C as Chloride Hydrochloride, Thiamine Impurity C as Chloride Hydrochloride
Nombre IUPAC 5-[[5-(2-cloroetil)-4-metil-1,3-tiazol-3-ium-3-il]metil]-2-metilpirimidina-4-amina; cloruro; Cloruro
SMILES Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCCl)c2C)c(N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-chloroethyl)-4-methylthiazolium Chloride Hydrochloride (Chlorothiamine Chloride Hydrochloride)
Nombres de analitos o componentes 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-chloroethyl)-4-methylthiazolium Chloride Hydrochloride (Chlorothiamine Chloride Hydrochloride)
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16ClN4S.2ClH/c1-8-11(3-4-13)18-7-17(8)6-10-5-15-9(2)16-12(10)14;;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16);2*1H/q+1;;/p-1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.024
Porcentaje de pureza >95%