Learn More
Hemisuccinato de beclometasona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beclomethasone Hemisuccinate |
| CAS | 75899-57-9 |
| Fórmula molecular | C26H33ClO8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (11beta,16beta)-21-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-9-chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H33ClO8/c1-14-10-18-17-5-4-15-11-16(28)8-9-23(15,2)25(17,27)19(29)12-24(18,3)26(14,34)20(30)13-35-22(33)7-6-21(31)32/h8-9,11,14,17-19,29,34H,4-7,10,12-13H2,1-3H3,(H,31,32)/t14-,17-,18-,19-,23-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-cloro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetoxi]-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 508.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 508.1864 |