Learn More
Dipropionato de beclometasona, MP Biomedicals™
Código de producto. 11478941 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478941 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11478941 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215481491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00€
    367.50€ / 1 g
    Ahorro 18.50€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Antialérgico, antiasmático, antiinflamatorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beclomethasone Dipropionate
CAS 9-8-5534
Color Blanco
Fórmula molecular C28H37ClO7
Cantidad 1 g
Sinónimo beclomethasone dipropionate, beclometasone dipropionate, beconase, beclovent, vancenase, beclazone, becloforte, beclomet, beclorhinol, propaderm
Clave InChI KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
SMILES CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)Cl)O)C)C)OC(=O)CC
Nombre IUPAC [2-[(8R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-cloro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoiloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetil]propanoato
Peso molecular (g/mol) 521.05
PubChem CID 134129500
Formula Weight (peso de la fórmula) 521
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Beclomethasone Dipropionate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Beclomethasone Dipropionate