Learn More
Dipropionato de beclometasona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15597539 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15597539 250 mg 250 miligramos
15587539 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15597539 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460992500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9-8-5534
Fórmula molecular C28H37ClO7
Peso molecular (g/mol) 521.04
Clave InChI KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
Sinónimo beclomethasone dipropionate, beclometasone dipropionate, beconase, beclovent, vancenase, beclazone, becloforte, beclomet, beclorhinol, propaderm
PubChem CID 134129500
Nombre IUPAC [2-[(8R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-cloro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoiloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetil]propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)Cl)O)C)C)OC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beclomethasone dipropionate
Punto de fusión 208.0°C
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 3 h)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.04
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Beclomethasone dipropionate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.