Learn More
Beclometasona 21-Propionato, TRC
Código de producto. 30138264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138264 25 mg 25 miligramos
30041132 2.5 mg 2.50 miligramo
30040612 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB13105525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69224-79-9
Fórmula molecular C25 H33 Cl O6
Peso molecular (g/mol) 464.98
Sinónimo 9-Chloro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Propanoate, Beclometasone Dipropionate Imp. A (EP), Beclometasone 21-Propionate, (11β,16β)-9-Chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Beclomethasone 21-monopropionate, Beclomethasone 21-Propionate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-cloro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beclometasone 21-Propionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H33ClO6/c1-5-21(30)32-13-20(29)25(31)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(27)8-9-22(15,3)24(17,26)19(28)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,28,31H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.1966
Porcentaje de pureza >95%