Learn More
21-acetato 17-propionato de beclometasona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beclomethasone 21-Acetate 17-Propionate |
| CAS | 5534-08-7 |
| Fórmula molecular | C27 H35 Cl O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 21-(Acetyloxy)-9-chloro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Propanoate, Beclometasone Dipropionate Imp. B (EP), Beclometasone 21-Acetate 17-Propionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H35ClO7/c1-6-23(33)35-27(22(32)14-34-16(3)29)15(2)11-20-19-8-7-17-12-18(30)9-10-24(17,4)26(19,28)21(31)13-25(20,27)5/h9-10,12,15,19-21,31H,6-8,11,13-14H2,1-5H3/t15-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-acetiloxiacetil)-9-cloro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 507.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 506.2071 |