Learn More
Beclometasona 17-Valerata, TRC
Código de producto. 30138727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138727 100 mg 100 miligramos
30004645 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB131065100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52619-18-8
Fórmula molecular C27 H37 Cl O6
Peso molecular (g/mol) 493.03
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-[(1-oxopentyl)oxy]-, (11β,16β)- (9CI), (11β,16β)-9-Chloro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-[(1-oxopentyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-11β,21-dihydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna1,4-dien-17-yl Pentanoate, Beclometasone 17-Valerate, Beclomethasone 17-Valerate, Betamethasone Valerate Imp. H (EP)
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-cloro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] pentanoato
SMILES CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beclomethasone 17-Valerate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H37ClO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.2279
Porcentaje de pureza >95%