Learn More
Beclometasone, MedChemExpress
Código de producto. 16484607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484607 50 mg 50 miligramos
16443806 25 mg 25 miligramos
16438786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16484607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1540
MedChemExpress Beclometasone (Beclomethasone) is a prototype glucocorticoid receptor agonist.
Beclometasone (Beclomethasone) is a prototype glucocorticoid receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beclometasone
CAS 4419-39-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29ClO5
Cantidad 50 mg
Sinónimo Beclomethasone
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (78.25 mM)
SMILES C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(O)[C@@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 408.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.92
Porcentaje de pureza 98.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation