Learn More
Beclometasone dipropionate, MedChemExpress
Código de producto. 16449855
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449855 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 16449855 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13571A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Beclometasone dipropionate, the prodrug of Beclometasone, is an orally active and potent glucocorticoid recepter agonist. Beclometasone dipropionate acts via a glucocorticoid receptor and suppresses inflammation and hyperproliferation. Beclometasone dipropionate can be used for asthma .
Beclometasone dipropionate, the prodrug of Beclometasone, is an orally active and potent glucocorticoid recepter agonist. Beclometasone dipropionate acts via a glucocorticoid receptor and suppresses inflammation and hyperproliferation. Beclometasone dipropionate can be used for asthma .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beclometasone dipropionate
CAS 9-8-5534
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H37ClO7
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.92 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES C[C@@]12[C@](C[C@H](C)[C@]2(OC(CC)=O)C(COC(CC)=O)=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C1)=O
Peso molecular (g/mol) 521.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.04
Porcentaje de pureza 99.38%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation