Learn More
Beclamide, MedChemExpress
Código de producto. 16458666
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16458666 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458666 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1185
MedChemExpress Beclamide is a drug that possesses anticonvulsant activity, has been used as an anticonvulsant.
Beclamide is a drug that possesses anticonvulsant activity, has been used as an anticonvulsant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beclamide
CAS 501-68-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12ClNO
Cantidad 100 mg
Sinónimo N-Benzyl-3-chloropropionamide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (505.92 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC=CC=C1)CCCl
Peso molecular (g/mol) 197.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.66
Porcentaje de pureza 97.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation