Learn More
Beclamida, LoGiCal
Código de producto. 30457713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457713 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457713 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1825.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beclamide
CAS 501-68-8
Nombres de analitos o componentes Beclamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 Cl N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Propionamide, N-benzyl-3-chloro- (6CI,7CI,8CI), Beclamid, Beclamide, Beklamid, Chloracon, Chlorakon, Chloroethylphenamide, Hibicon, N-(3-Chloropropionyl)benzylamine, N-Benzyl-3-chloropropionamide, NSC 67062, Neuracen, Nidrane, Nydran, Nydrane, Posedrine, Seclar, Propanamide, 3-chloro-N-(phenylmethyl)-, N-Benzyl-beta-chloropropanamide, N-Benzyl-beta-chloropropionamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO/c11-7-6-10(13)12-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)
Tipo de solución Neat
SMILES ClCCC(=O)NCc1ccccc1
Nombre IUPAC N-bencil-3-cloropropanamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 197.66
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0607 g/mol