Learn More
Beclabuvir, MedChemExpress
Código de producto. 16495158
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495158 10 mg 10 miligramos
16445866 100 mg 100 miligramos
16441387 50 mg 50 miligramos
16437887 5 mg 5 miligramos
16433306 25 mg 25 miligramos
16401259 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16495158 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12429
MedChemExpress Beclabuvir is an allosteric inhibitor that binds to thumb site 1 of the hepatitis C virus (HCV) NS5B RNA-dependent RNA polymerase, and inhibits recombinant NS5B proteins from HCV genotypes 1, 3, 4, and 5 with IC50 of < 28 nM.
Beclabuvir is an allosteric inhibitor that binds to thumb site 1 of the hepatitis C virus (HCV) NS5B RNA-dependent RNA polymerase, and inhibits recombinant NS5B proteins from HCV genotypes 1, 3, 4, and 5 with IC50 of < 28 nM.
Specifica
Nombre del producto químico o material Beclabuvir
CAS 958002-33-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H45N5O5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo BMS-791325
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (45.47 mM)
SMILES O=C(N1C2CCC1CN(C)C2)[C@@]3(CN4C5=C(C6CCCCC6)C7=CC=C(C(NS(N(C)C)(=O)=O)=O)C=C47)[C@H](C8=CC(OC)=CC=C85)C3
Peso molecular (g/mol) 659.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 659.84
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.