Learn More
BEBT-908, MedChemExpress
Código de producto. 16477706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477706 100 mg 100 miligramos
16470358 5 mg 5 miligramos
16437898 10 mg 10 miligramos
16403847 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19763
MedChemExpress BEBT-908 (PI3Kα inhibitor 1) is a selective PI3Kα inhibitor extracted from patent US/20120088764A1, Compound 243, has an IC5050≤1 μM) .
BEBT-908 (PI3Kα inhibitor 1) is a selective PI3Kα inhibitor extracted from patent US/20120088764A1, Compound 243, has an IC5050≤1 μM) .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BEBT-908
CAS 1235449-52-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25N9O3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo PI3Kα inhibitor 1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 37 mg/mL (72.90 mM)
SMILES CN(CC1=CC(N=C(C2=CN=C(NC)C=C2)N=C3N4CCOCC4)=C3S1)C5=NC=C(C(NO)=O)C=N5
Peso molecular (g/mol) 507.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.57
Porcentaje de pureza 99.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease