Learn More
Beaucage reagent, MedChemExpress
Código de producto. 16469845
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469845 250 mg 250 miligramos
16430719 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16469845 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100951
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
MedChemExpress Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beaucage reagent
CAS 66304-01-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H4O3S2
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (499.43 mM) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C12)SS2(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 200.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death