Learn More
Chemsplash Mascarilla desechable no tejida para barba
Descripción
Mascarilla para barba no tejida
- Material: No tejido
- Características:
- Elastizado
- 100% libre de látex
- 18 in
- Libre de PFAS
La mascarilla desechable para barba está hecha de un material no tejido y está diseñada como una solución única para todos. Una correa elástica asegura un ajuste seguro a la cara, lo que lo hace adecuado para su uso en áreas de trabajo aprobadas por BRC y en la industria farmacéutica.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubierta de barba de uso general |
| Tamaño | Talla única |
| Material | Polipropileno |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Sin látex | Sí |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Longitud (métrico) | 45 cm |