Learn More
Nickel Electro™ Tenazas para vasos de precipitados con mordaza con funda de silicona
Código de producto. 13075873 Tienda Nickel-Electro Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
356 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
13075873 356 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13075873 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 7005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.50€
    63.32€ / paquete de 1
    Ahorro 9.18€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las tenazas para vasos de precipitados Nickel Electro ™ con mordaza con funda de silicona reducen el riesgo de rotura al manejar vasos de precipitados.
  • Acero inoxidable
  • Mordaza revestida con funda de silicona
  • Reduce el riesgo de rotura
  • Para recipientes de 55mm a 120mm de diámetro
  • Admite vasos de precipitados de 100 a 1000 ml
Especificaciones
Descripción Tenazas para vasos de precipitados de acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Elevación de vasos de precipitados calientes, de 100 ml a 1000 ml
Revestimiento de superficie Silicio
Estilo de punta Curvados
Longitud (métrico) 356 mm
Material Acero inoxidable