missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Vaso de precipitados con pico

Código de producto. 17992022 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
200 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17992022 5 L cada uno
17952112 100 mL cada uno
17952022 200 mL cada uno
17808169 500 mL cada uno
17972112 1 L cada uno
17847878 2 L cada uno
17932022 3 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17992022 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A8665000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Estos vasos de precipitados de acero inoxidable con pico están fabricados con acero inoxidable de primera calidad para proporcionar una alta resistencia a la corrosión, así como una forma ideal de almacenar, manipular y dispensar una amplia variedad de líquidos en muchas industrias.

  • Fabricado en acero inoxidable de 316 l de alta calidad
  • Disponible en una amplia gama de tamaños

Especificaciones

Capacidad (métrico) 5 L
Material Acero inoxidable (316 L)
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad FDA
Modelo Perfil alto
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.