Descripción
- Fabricado en acero inoxidable de 316 l de alta calidad
- Disponible en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Acero inoxidable (316 L) |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | No |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Modelo | Perfil alto |