Learn More
Glassco Laboratory Equipments Forma baja de vasos
Código de producto. 32210026
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2 L
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 4
paquete de 6
paquete de 8
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
32210026 3 L cada uno
32210019 25 mL paquete de 10
32210007 50 mL paquete de 10
32210057 100 mL paquete de 10
32210089 150 mL paquete de 10
32210030 250 mL paquete de 10
32210014 400 mL paquete de 10
32210035 600 mL paquete de 8
32210046 1 L paquete de 6
32210074 2 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 32210026 Proveedor Glassco Laboratory Equipments N.º de proveedor EU229.202.13
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Métrica clara Graduación para una lectura cómoda.
  • Cumple con las normas DIN/ISO 3819
  • Altamente resistente a productos químicos y choques térmicos
  • Gran campo de etiquetado para la señalización oriental
  • Espesor uniforme de pared y alta resistencia mecánica
  • Impresión en blanco
  • 3.3 Boro Glass
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 L
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Tipo Vaso de precipitados
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Scale Escala de graduación blanca
Modelo Perfil bajo