Learn More
BUCHI Vasos de precipitados y matraces de secado para evaporadores rotatorios
Código de producto. 17214664 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Matraz de secado
Matraz de vaso de precipitado
Volumen (métrico):
500 mL
1500 mL
4000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17214664 Matraz de vaso de precipitado 4000 mL cada uno
15510590 Matraz de secado 500 mL cada uno
15520590 Matraz de secado 1500 mL cada uno
15590580 Matraz de vaso de precipitado 500 mL cada uno
17224664 Matraz de vaso de precipitado 1500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17214664 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11065690
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matraces con formas especiales para muestras grandes y secado de polvo.
  • Para uso con evaporadores rotativos
  • Disponibles en varios tamaños con diferentes juntas estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Tipo Matraz de vaso de precipitado
Volumen (métrico) 4000 mL