Learn More
Pinnacle Brush™ Pinceles para vasos de precipitados
Código de producto. 12398318
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
260 mm
355 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12398318 260 mm -
12811934 260 mm -
12821934 355 mm -
12851934 355 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12398318 Proveedor Pinnacle Brush™ N.º de proveedor T2382
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Construido sobre mango de alambre de acero galvanizado. Pinnacle Brush™ Los cepillos Beaker tienen cerdas de nailon para una limpieza suave.
  • Mango de acero galvanizado
  • Nylon cerdas
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para frascos
Material del mango Metálica
Diámetro (métrico) 3.5 cm
Longitud (métrico) 260 mm
Longitud del cepillo (métrico) 9.5 cm
Longitud del mango (métrico) 16.5 cm
Cantidad 10 paquete
Tamaño Circunferencia del cepillo: 11 cm